5-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR958186-1G OR958186-250MG
APOSOR958186-1GEA 139 EUR
APOSOR958186-1G APOSOR958186-250MG
5-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride 95%
5-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₃NO·ClH
Molecular Weight: 199.677 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09026772
CAS-Nummer: 1073968-65-6