3-Amino-2-bromobenzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR958189-1G OR958189-250MG
APOSOR958189-1GEA 59.6 EUR
APOSOR958189-1G APOSOR958189-250MG
3-Amino-2-bromobenzonitrile 95%
3-Amino-2-bromobenzonitrile
Formel: C₇H₅BrN₂
Molecular Weight: 197.032 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13185832
CAS-Nummer: 1166988-09-5