tert-Butyl 2-methyl-1-oxopropan-2-ylcarbamate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: tert-Butyl (2-methyl-1-oxopropan-2-yl)carbamate
OR958229-1G OR958229-5G
APOSOR958229-1GEA 87 EUR
APOSOR958229-1G APOSOR958229-5G
tert-Butyl 2-methyl-1-oxopropan-2-ylcarbamate 97%
tert-Butyl 2-methyl-1-oxopropan-2-ylcarbamate
Formel: C₉H₁₇NO₃
Molecular Weight: 187.236 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09751786
CAS-Nummer: 109608-77-7