N,N-Diethyl-3-nitroaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: N,N-Diethyl-m-nitroaniline
OR958268-1G OR958268-250MG
APOSOR958268-1GEA 179 EUR
APOSOR958268-1G APOSOR958268-250MG
N,N-Diethyl-3-nitroaniline 95%
N,N-Diethyl-3-nitroaniline
Formel: C₁₀H₁₄N₂O₂
Molecular Weight: 194,23 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00024459
CAS-Nummer: 2216-16-2