6-Cyclohexyl-4-methyl-2H-pyran-2-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR958317-100G
APOSOR958317-100GEA 133 EUR
APOSOR958317-100G
6-Cyclohexyl-4-methyl-2H-pyran-2-one 95%
6-Cyclohexyl-4-methyl-2H-pyran-2-one
Formel: C₁₂H₁₆O₂
Molecular Weight: 192,254 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09953433
CAS-Nummer: 14818-35-0