5-Amino-2-phenylpyridazin-3(2H)-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR958362-10G
OR958362-1G
OR958362-5G
APOSOR958362-10GEA
487
EUR
APOSOR958362-10G
APOSOR958362-1G
APOSOR958362-5G
5-Amino-2-phenylpyridazin-3(2H)-one 95%
5-Amino-2-phenylpyridazin-3(2H)-one
Formel:
C₁₀H₉N₃O Molecular Weight: 187.198 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18071544 CAS-Nummer: 13589-77-0 |