N1,N2-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR958379-1G OR958379-5G
APOSOR958379-1GEA 36.4 EUR
APOSOR958379-1G APOSOR958379-5G
N1,N2-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine hydrochloride 95%
N1,N2-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine hydrochloride
Formel: C₈H₁₈N₂·ClH
Molecular Weight: 178.703 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21603997
CAS-Nummer: 1956325-54-4
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable