8-Chloro-4-methylquinolin-2-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
8-Chloro-4-methylquinolin-2(1H)-one
OR958392-100MG
OR958392-1G
OR958392-250MG
APOSOR958392-100MGEA
58
EUR
APOSOR958392-100MG
APOSOR958392-1G
APOSOR958392-250MG
8-Chloro-4-methylquinolin-2-ol 95%
8-Chloro-4-methylquinolin-2-ol
Formel:
C₁₀H₈ClNO Molecular Weight: 193.63 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11868958 CAS-Nummer: 54904-38-0 |