4-Chloro-2-methylbenzofuro[3,2-d]pyrimidine ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR958401-100MG OR958401-1G OR958401-250MG
APOSOR958401-100MGEA 237 EUR
APOSOR958401-100MG APOSOR958401-1G APOSOR958401-250MG
4-Chloro-2-methylbenzofuro[3,2-d]pyrimidine ≥98%
4-Chloro-2-methylbenzofuro[3,2-d]pyrimidine
Formel: C₁₁H₇ClN₂O
Molecular Weight: 218,639 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01202941
CAS-Nummer: 39786-40-8