4-(4-Nitrophenyl)but-3-en-2-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR958451-1G OR958451-250MG
APOSOR958451-1GEA 178 EUR
APOSOR958451-1G APOSOR958451-250MG
4-(4-Nitrophenyl)but-3-en-2-one 95%
4-(4-Nitrophenyl)but-3-en-2-one
Formel: C₁₀H₉NO₃
Molecular Weight: 191,183 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00661313
CAS-Nummer: 3490-37-7