1-tert-Butyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-(tert-Butyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
OR958515-1G OR958515-250MG
APOSOR958515-1GEA 172 EUR
APOSOR958515-1G APOSOR958515-250MG
1-tert-Butyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
1-tert-Butyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formel: C₈H₁₁N₃
Molecular Weight: 149,193 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16620377
CAS-Nummer: 149139-43-5