2-(2-Phenylethynyl)aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Phenylethynyl-phenylamine
OR958600-1G OR958600-250MG
APOSOR958600-1GEA 89.9 EUR
APOSOR958600-1G APOSOR958600-250MG
2-(2-Phenylethynyl)aniline 95%
2-(2-Phenylethynyl)aniline
Formel: C₁₄H₁₁N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00168849
CAS-Nummer: 13141-38-3