1-Methyl-2,3-dihydro-[1,1'-biphenyl]-4(1H)-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR958636-1G OR958636-250MG
APOSOR958636-1GEA 151 EUR
APOSOR958636-1G APOSOR958636-250MG
1-Methyl-2,3-dihydro-[1,1'-biphenyl]-4(1H)-one 95%
1-Methyl-2,3-dihydro-[1,1'-biphenyl]-4(1H)-one
Formel: C₁₃H₁₄O
Molecular Weight: 186,25 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00087385
CAS-Nummer: 17429-36-6