But-2-ene-1,4-diamine, N-BOC protected 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: (E)-tert-Butyl (4-aminobut-2-en-1-yl)carbamate
OR958835-1G OR958835-250MG
APOSOR958835-1GEA 165 EUR
APOSOR958835-1G APOSOR958835-250MG
But-2-ene-1,4-diamine, N-BOC protected 95%
But-2-ene-1,4-diamine, N-BOC protected
Formel: C₉H₁₈N₂O₂
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09752966
CAS-Nummer: 146394-99-2
UN: 2735
ADR: 8,III