Ethyl 4-Amino-3-bromo-5-chlorobenzoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR958889-1G OR958889-250MG OR958889-5G
APOSOR958889-1GEA 33.5 EUR
APOSOR958889-1G APOSOR958889-250MG APOSOR958889-5G
Ethyl 4-Amino-3-bromo-5-chlorobenzoate 97%
Ethyl 4-Amino-3-bromo-5-chlorobenzoate
Formel: C₉H₉BrClNO₂
Molecular Weight: 278,53 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03407826
CAS-Nummer: 874779-56-3