2-Butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR958973-10G
OR958973-5G
APOSOR958973-10GEA
306
EUR
APOSOR958973-10G
APOSOR958973-5G
2-Butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one 95%
2-Butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one
Formel:
C₁₁H₁₈N₂O Molecular Weight: 194,273 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03411590 CAS-Nummer: 138402-05-8 |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)