3-Chloro-1,8-naphthyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR958993-100MG OR958993-250MG
APOSOR958993-100MGEA 192 EUR
APOSOR958993-100MG APOSOR958993-250MG
3-Chloro-1,8-naphthyridine 97%
3-Chloro-1,8-naphthyridine
Formel: C₈H₅ClN₂
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08235028
CAS-Nummer: 35170-93-5