2-Chloro-6-methylpyrimidine-4-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959108-1G
OR959108-250MG
APOSOR959108-1GEA
230
EUR
APOSOR959108-1G
APOSOR959108-250MG
2-Chloro-6-methylpyrimidine-4-carbonitrile 95%
2-Chloro-6-methylpyrimidine-4-carbonitrile
Formel:
C₆H₄ClN₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09878518 CAS-Nummer: 16858-56-3 |