(R)-3-(1-(Dimethylamino)ethyl)phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959139-5G
APOSOR959139-5GEA 91.5 EUR
APOSOR959139-5G
(R)-3-(1-(Dimethylamino)ethyl)phenol 95%
(R)-3-(1-(Dimethylamino)ethyl)phenol
Formel: C₁₀H₁₅NO
Molecular Weight: 165,232 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06656490
CAS-Nummer: 851086-95-8