cis-1,2-Cyclohexanedicarboximide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: cis-Hexahydro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
OR959262-100G
APOSOR959262-100GEA 40.6 EUR
APOSOR959262-100G
cis-1,2-Cyclohexanedicarboximide 95%
cis-1,2-Cyclohexanedicarboximide
Formel: C₈H₁₁NO₂
Molecular Weight: 153,178 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00067706
CAS-Nummer: 7506-66-3