1-Benzyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR959336-1G OR959336-5G
APOSOR959336-1GEA 21.9 EUR
APOSOR959336-1G APOSOR959336-5G
1-Benzyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
1-Benzyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₁N₃·ClH
Molecular Weight: 209,675 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18425906
CAS-Nummer: 1264097-17-7