2,3,5-Trichloro-4-methylpyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959397-1G OR959397-25G OR959397-5G
APOSOR959397-1GEA 145 EUR
APOSOR959397-1G APOSOR959397-25G APOSOR959397-5G
2,3,5-Trichloro-4-methylpyridine 98%
2,3,5-Trichloro-4-methylpyridine
Formel: C₆H₄Cl₃N
Molecular Weight: 196.462 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20529523
CAS-Nummer: 53939-29-0