3-Amino-5-bromopyridine-2-carbonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Amino-5-bromopicolinonitrile
OR959411-5G
APOSOR959411-5GEA 150 EUR
APOSOR959411-5G
3-Amino-5-bromopyridine-2-carbonitrile 98%
3-Amino-5-bromopyridine-2-carbonitrile
Formel: C₆H₄BrN₃
Molecular Weight: 198,02 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07375025
CAS-Nummer: 573675-27-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III