5-Bromo-2-methylnicotinic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR959451-5G
APOSOR959451-5GEA 171 EUR
APOSOR959451-5G
5-Bromo-2-methylnicotinic acid 95%
5-Bromo-2-methylnicotinic acid
Formel: C₇H₆BrNO₂
Molecular Weight: 216,032 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11557230
CAS-Nummer: 351003-02-6