3-Bromo-4-ethoxypyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959462-1G OR959462-250MG
APOSOR959462-1GEA 473 EUR
APOSOR959462-1G APOSOR959462-250MG
3-Bromo-4-ethoxypyridine 95%
3-Bromo-4-ethoxypyridine
Formel: C₇H₈BrNO
Molecular Weight: 202.049 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00234192
CAS-Nummer: 3522-97-2