5-Chloro-1-methylpyridin-2-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959475-1G OR959475-5G
APOSOR959475-1GEA 172 EUR
APOSOR959475-1G APOSOR959475-5G
5-Chloro-1-methylpyridin-2-one 98%
5-Chloro-1-methylpyridin-2-one
Formel: C₆H₆ClNO
Molecular Weight: 143.571 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22375100
CAS-Nummer: 4214-78-2