6-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959480-1G OR959480-250MG
APOSOR959480-1GEA 806 EUR
APOSOR959480-1G APOSOR959480-250MG
6-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridine 98%
6-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₈H₈N₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11877992
CAS-Nummer: 955376-51-9