3-Chloro-6-methoxy-2-methylpyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959592-1G
OR959592-5G
APOSOR959592-1GEA
219
EUR
APOSOR959592-1G
APOSOR959592-5G
3-Chloro-6-methoxy-2-methylpyridine 98%
3-Chloro-6-methoxy-2-methylpyridine
Formel:
C₇H₈ClNO Molecular Weight: 157.598 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16610601 CAS-Nummer: 1227593-97-6 |