4-Methoxy-3-methylpyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959599-1G OR959599-250MG
APOSOR959599-1GEA 691 EUR
APOSOR959599-1G APOSOR959599-250MG
4-Methoxy-3-methylpyridine 98%
4-Methoxy-3-methylpyridine
Formel: C₇H₉NO
Molecular Weight: 123,152 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06253896
CAS-Nummer: 96609-78-8