Methyl 2-methoxy-5-methylpyridine-3-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959608-1G OR959608-250MG
APOSOR959608-1GEA 632 EUR
APOSOR959608-1G APOSOR959608-250MG
Methyl 2-methoxy-5-methylpyridine-3-carboxylate 95%
Methyl 2-methoxy-5-methylpyridine-3-carboxylate
Formel: C₉H₁₁NO₃
Molecular Weight: 181,189 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16611638
CAS-Nummer: 351410-41-8