5-bromo-4-methoxypyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Bromo-4-methoxypyrimidine
OR959616-1G OR959616-250MG
APOSOR959616-1GEA 157 EUR
APOSOR959616-1G APOSOR959616-250MG
5-bromo-4-methoxypyrimidine 95%
5-bromo-4-methoxypyrimidine
Formel: C₅H₅BrN₂O
Molecular Weight: 189,01 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00234066
CAS-Nummer: 4319-85-1