Isoxazolo[5,4-c]pyridin-3-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959629-1G OR959629-250MG
APOSOR959629-1GEA 178 EUR
APOSOR959629-1G APOSOR959629-250MG
Isoxazolo[5,4-c]pyridin-3-amine 98%
Isoxazolo[5,4-c]pyridin-3-amine
Formel: C₆H₅N₃O
Molecular Weight: 135,123 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13193315
CAS-Nummer: 114080-94-3