2,4-Dimethoxypyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959635-100MG OR959635-250MG
APOSOR959635-100MGEA 219 EUR
APOSOR959635-100MG APOSOR959635-250MG
2,4-Dimethoxypyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95%
2,4-Dimethoxypyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formel: C₈H₉N₃O₂
Molecular Weight: 179.176 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03425551
CAS-Nummer: 90057-09-3