2,3-Dichloropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR959640-1G OR959640-5G
APOSOR959640-1GEA 377 EUR
APOSOR959640-1G APOSOR959640-5G
2,3-Dichloropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one 96%
2,3-Dichloropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Formel: C₈H₄Cl₂N₂O
Schmelzpunkt: 230 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD25953923
CAS-Nummer: 117890-82-1