Methyl 5-amino-2-chloropyridine-3-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 5-amino-2-chloronicotinate
OR959677-1G
OR959677-250MG
APOSOR959677-1GEA
273
EUR
APOSOR959677-1G
APOSOR959677-250MG
Methyl 5-amino-2-chloropyridine-3-carboxylate 98%
Methyl 5-amino-2-chloropyridine-3-carboxylate
Formel:
C₇H₇ClN₂O₂ Molecular Weight: 186.596 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11848216 CAS-Nummer: 886435-73-0 |