methyl 5-methoxypyridine-2-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 5-methoxypicolinate
OR959687-5G
APOSOR959687-5GEA
200
EUR
APOSOR959687-5G
methyl 5-methoxypyridine-2-carboxylate 98%
methyl 5-methoxypyridine-2-carboxylate
Formel:
C₈H₉NO₃ Molecular Weight: 167,162 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11975090 CAS-Nummer: 29681-39-8 |