2-Chloro-5-methylpyridin-4-ol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959693-1G OR959693-250MG
APOSOR959693-1GEA 632 EUR
APOSOR959693-1G APOSOR959693-250MG
2-Chloro-5-methylpyridin-4-ol 98%
2-Chloro-5-methylpyridin-4-ol
Formel: C₆H₆ClNO
Molecular Weight: 143.571 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16610469
CAS-Nummer: 1227580-80-4