5-Amino-3-chloropicoline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959728-1G
OR959728-5G
APOSOR959728-1GEA
270
EUR
APOSOR959728-1G
APOSOR959728-5G
5-Amino-3-chloropicoline 98%
5-Amino-3-chloropicoline
Formel:
C₆H₇ClN₂ Molecular Weight: 142.586 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11040270 CAS-Nummer: 896161-13-0 |