N,3-Dimethylpyridine-2-carboxamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959755-1G OR959755-5G
APOSOR959755-1GEA 132 EUR
APOSOR959755-1G APOSOR959755-5G
N,3-Dimethylpyridine-2-carboxamide 98%
N,3-Dimethylpyridine-2-carboxamide
Formel: C₈H₁₀N₂O
Molecular Weight: 150.178 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19671808
CAS-Nummer: 1037045-67-2