4-cyanoquinoline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Quinoline-4-carbonitrile
OR959787-1G
APOSOR959787-1GEA 52.2 EUR
APOSOR959787-1G
4-cyanoquinoline 97%
4-cyanoquinoline
Formel: C₁₀H₆N₂
Molecular Weight: 154,168 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00972111
CAS-Nummer: 2973-27-5