tert-Butyl pyridine-2-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959821-1G OR959821-5G
APOSOR959821-1GEA 219 EUR
APOSOR959821-1G APOSOR959821-5G
tert-Butyl pyridine-2-carboxylate 98%
tert-Butyl pyridine-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
Molecular Weight: 179.216 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19600064
CAS-Nummer: 79233-72-0