3-Cyclopentyl-N-methoxy-N-methylpropanamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959871-1G OR959871-25G OR959871-5G
APOSOR959871-1GEA 125 EUR
APOSOR959871-1G APOSOR959871-25G APOSOR959871-5G
3-Cyclopentyl-N-methoxy-N-methylpropanamide 95%
3-Cyclopentyl-N-methoxy-N-methylpropanamide
Formel: C₁₀H₁₉NO₂
Molecular Weight: 185.263 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14707562
CAS-Nummer: 1221341-52-1