2-(Cyclopropylmethyl)pyrazole-3-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959893-1G OR959893-5G
APOSOR959893-1GEA 328 EUR
APOSOR959893-1G APOSOR959893-5G
2-(Cyclopropylmethyl)pyrazole-3-carbaldehyde 95%
2-(Cyclopropylmethyl)pyrazole-3-carbaldehyde
Formel: C₈H₁₀N₂O
Molecular Weight: 150,178 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18251009
CAS-Nummer: 1236365-97-1