2-(Butylamino)benzonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959903-10G OR959903-1G OR959903-5G
APOSOR959903-10GEA 538 EUR
APOSOR959903-10G APOSOR959903-1G APOSOR959903-5G
2-(Butylamino)benzonitrile 98%
2-(Butylamino)benzonitrile
Formel: C₁₁H₁₄N₂
Molecular Weight: 174,242 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11144682
CAS-Nummer: 5589-61-7