2-(Methylamino)benzonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959908-1G OR959908-5G
APOSOR959908-1GEA 89.9 EUR
APOSOR959908-1G APOSOR959908-5G
2-(Methylamino)benzonitrile 98%
2-(Methylamino)benzonitrile
Formel: C₈H₈N₂
Molecular Weight: 132.163 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11155692
CAS-Nummer: 17583-40-3