3-Hydroxy-2-methoxynaphthalene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959916-1G OR959916-25G OR959916-5G
APOSOR959916-1GEA 125 EUR
APOSOR959916-1G APOSOR959916-25G APOSOR959916-5G
3-Hydroxy-2-methoxynaphthalene 98%
3-Hydroxy-2-methoxynaphthalene
Formel: C₁₂H₁₂O₂
Molecular Weight: 188.222 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03093901
CAS-Nummer: 39110-92-4