2-(Diethylamino)benzonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959934-1G OR959934-5G
APOSOR959934-1GEA 290 EUR
APOSOR959934-1G APOSOR959934-5G
2-(Diethylamino)benzonitrile 98%
2-(Diethylamino)benzonitrile
Formel: C₁₁H₁₄N₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11155678
CAS-Nummer: 197507-52-1