4-(BOC-Amino)-1-isopentylpiperidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR959946-1G OR959946-5G
APOSOR959946-1GEA 114 EUR
APOSOR959946-1G APOSOR959946-5G
4-(BOC-Amino)-1-isopentylpiperidine 98%
4-(BOC-Amino)-1-isopentylpiperidine
Formel: C₁₅H₃₀N₂O₂
Molecular Weight: 270.411 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21333075
CAS-Nummer: 888944-67-0