6-Chloro-2-(dimethylamino)nicotinaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959963-1G OR959963-5G
APOSOR959963-1GEA 290 EUR
APOSOR959963-1G APOSOR959963-5G
6-Chloro-2-(dimethylamino)nicotinaldehyde 98%
6-Chloro-2-(dimethylamino)nicotinaldehyde
Formel: C₈H₉ClN₂O
Molecular Weight: 184,623 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21333091
CAS-Nummer: 1233698-83-3