N-(Thiophen-2-ylmethyl)cyclohexanamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959967-1G OR959967-5G
APOSOR959967-1GEA 219 EUR
APOSOR959967-1G APOSOR959967-5G
N-(Thiophen-2-ylmethyl)cyclohexanamine 97%
N-(Thiophen-2-ylmethyl)cyclohexanamine
Formel: C₁₁H₁₇NS
Molecular Weight: 195,324 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04491291
CAS-Nummer: 51305-86-3